Learn More
Óxido de fósforo(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El óxido de fósforo(V) se utiliza como agente de secado y deshidratación, como reactivo de condensación en la síntesis orgánica y como reactivo de laboratorio. También se utiliza en la refinación de azúcar y en la extinción de incendios. El pentóxido de fósforo en DMSO forma un reactivo Onodera que oxida los alcoholes. Es capaz de convertir ácidos minerales en anhídridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de fósforo(V) se utiliza como agente de secado y deshidratación, como reactivo de condensación en la síntesis orgánica y como reactivo de laboratorio. También se utiliza en la refinación de azúcar y en la extinción de incendios. El pentóxido de fósforo en DMSO forma un reactivo Onodera que oxida los alcoholes. Es capaz de convertir ácidos minerales en anhídridos.
Solubilidad
Soluble en ácido sulfúrico. Insoluble en acetona y amoníaco. Se descompone en agua.
Notas
Es altamente higroscópico en la naturaleza y se hidroliza a ácido fosfórico. Se almacena en un armario de seguridad separado lejos de sustancias incompatibles como álcalis y agua.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 360°C (sublimation) |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus(V) oxide |
Punto de fusión | 340°C |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN1807 |
Índice Merck | 14,7355 |
Información de solubilidad | Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.94 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Weak |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250938 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A13348.36,A13348.0E |
A0461486 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | A13348.36,A13348.0E |
10247945 | Certificado de análisis | 07/09/2023 | A13348.36,A13348.0E |
A0447631 | Certificado de análisis | 27/01/2023 | A13348.36,A13348.0E |
10242719 | Certificado de análisis | 09/08/2022 | A13348.36,A13348.0E |
Seguridad y manipulación
- Phosphorus(V) oxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Phosphorus oxide