Learn More
Tocris™ PHPS1 sodium salt
Shp2 (PTPN11) inhibitor
Marca:  Tocris™ 6771/25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18706876
  • 701.00€ / 25 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
PHPS1 sodium salt is a Shp2 (PTPN11) inhibitor (IC50 = 2.1 μM). Inhibits hepatocyte growth factor-stimulated epithelial cell scattering and branching morphogenesis in vitro. Increases myelin basic protein (MBP) levels in zebrafish embryo spinal cord. Also ameliorates bleomycin-induced pulmonary and dermal fibrosis in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
25 mg
487.42
98%
C21H14N5O6SNa
Inhibitor