Learn More
Tocris™ PHPS1 sodium salt
Shp2 (PTPN11) inhibitor
196.00€ - 701.00€
Especificaciones
Fórmula molecular | C21H14N5O6SNa |
---|---|
Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.42 |
Tipo de producto | Inhibitor |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18084892
|
Tocris™
6771/5 |
5 mg |
196.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18706876
|
Tocris™
6771/25 |
25 mg |
701.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PHPS1 sodium salt is a Shp2 (PTPN11) inhibitor (IC50 = 2.1 μM). Inhibits hepatocyte growth factor-stimulated epithelial cell scattering and branching morphogenesis in vitro. Increases myelin basic protein (MBP) levels in zebrafish embryo spinal cord. Also ameliorates bleomycin-induced pulmonary and dermal fibrosis in vivo.Especificaciones
C21H14N5O6SNa | |
487.42 | |
Inhibitor | |
98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.