Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
Optimice la realización de PCR con las ADN polimerasas de inicio en caliente más precisas del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
Marca: Thermo Scientific™ F549L
583.27 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06804kg
Descripción
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II es la ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado.Combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de manera reversible.Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente evitando, de eso modo, la amplificación de productos inespecíficos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad de exonucleasa 3’→5’ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los primers y del ADN de la plantilla durante la preparación de la reacción.A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa.La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo de PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green.Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel.El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start es una ADN polimerasa de inicio en caliente de alta precisión. Ahora se ha actualizado para permitir el uso de una gama aún más amplia de primers, incluyendo aquellos con bajas temperaturas de fusión. La nueva ADN polimerasa Phusion Hot Start II es ideal para aplicaciones de PCR desde PCR rutinarias hasta aplicaciones muy exigentes, como la clonación y la PCR de alto rendimiento.- Sin limitaciones de temperatura de recocido
- Permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
- Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
- Enzima de PCR rápida con alta fidelidad (6 veces más precisa que Pfu)
- Las elevadas producciones con cantidades de enzimas bajas proporcionan una excelente relación coste/reacción
- La enzima robusta con alta tolerancia a los inhibidores de PCR requiere una mínima optimización
Incluye:
Tampón de alta fidelidad Phusion 5X, tampón GC Phusion 5X, DMSO y 50 mm de solución de MgCl2. Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1x.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles, DHPLC, micromatriz
Especificaciones
Incluye: • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μL) • Tampón HF 5X Phusion • Tampón GC 5X Phusion • DMSO • solución de 50 mM de MgCl2 Tanto los tampones HF como los GC Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X. Almacenar a -20 °C. |
|
ADN polimerasa Phusion Hot Start II | |
ADN polimerasa de inicio en caliente | |
Clonación, High-fidelity PCR | |
52 X | |
500 Reactions | |
Independiente |
Alto | |
Rapidez | |
Dry Ice | |
2 U/µl | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
20 kb o menos |
Los clientes actuales de Phusion Hot Start pueden cambiar a Phusion Hot Start II sin necesidad de realizar cambios en los protocolos o cebadores existentes.La versión orgininal de Phusion Hot Start original permanecerá disponible para la compra; sin embargo, se recomienda a todos los nuevos clientes que compren Phusion Hot Start II, ya que esta permite una mayor flexibilidad en el diseño de los cebadores.