Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
Optimice la realización de PCR con las ADN polimerasas de inicio en caliente más precisas del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
146.00€ - 2225.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Incluye: • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μL) • Tampón HF 5X Phusion • Tampón GC 5X Phusion • DMSO • solución de 50 mM de MgCl2 Tanto los tampones HF como los GC Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X. Almacenar a -20 °C. |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Polimerasa | ADN polimerasa Phusion Hot Start II |
Velocidad de reacción | Rapidez |
Condiciones de envío | Dry Ice |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10628439
|
Thermo Scientific™
F549L |
500 Reactions |
662.00€
500 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10441338
|
Thermo Scientific™
F549S |
100 Reactions |
146.00€
100 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16258310
|
Thermo Scientific™
F549XL |
2000 Reactions |
2225.00€
2000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II es la ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado.Combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de manera reversible.Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente evitando, de eso modo, la amplificación de productos inespecíficos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad de exonucleasa 3’→5’ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los primers y del ADN de la plantilla durante la preparación de la reacción.A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa.La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo de PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green.Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel.El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
Características destacadas
- La preparación de la reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente
- Reduce la amplificación inespecífica
- Evita la degradación del cebador durante la preparación
- Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
- Alta fidelidad (52 veces más que Taq)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos
- Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
- Carga directa en gel con tampón Green
Spécification
Incluye: • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μL) • Tampón HF 5X Phusion • Tampón GC 5X Phusion • DMSO • solución de 50 mM de MgCl2 Tanto los tampones HF como los GC Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X. Almacenar a -20 °C. |
|
ADN polimerasa Phusion Hot Start II | |
Dry Ice | |
2 U/µl | |
Inicio en caliente integrado | |
Independiente |
Alto | |
Rapidez | |
Clonación, High-fidelity PCR | |
52 X | |
Romo | |
20 kb o menos |
Los clientes actuales de Phusion Hot Start pueden cambiar a Phusion Hot Start II sin necesidad de realizar cambios en los protocolos o cebadores existentes.La versión orgininal de Phusion Hot Start original permanecerá disponible para la compra; sin embargo, se recomienda a todos los nuevos clientes que compren Phusion Hot Start II, ya que esta permite una mayor flexibilidad en el diseño de los cebadores.