Learn More
Cytiva Marcadores de pI
Procese estos marcadores en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroenfoque. Los marcadores Cytiva Life Sciences™ pI son mezclas liofilizadas de proteínas estables, sin sal y muy purificadas.
Marca: Cytiva 17-0471-01
372.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21982" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los marcadores se pueden procesar en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroisoenfoque y no están preteñidos.
- El pI definido con precisión de los marcadores permite una calibración permanente y precisa de los componentes de la muestra
- Los gradientes de pH y el pI pueden medirse de 0,01 a 0,05 unidades de pH
- El progreso del experimento de enfoque puede controlarse visualmente mediante el enfoque de rojo de metilo o citocromo c
No debe usarse en sistemas de desnaturalización (urea).
Especificaciones
Blanco | |
Kit de marcadores pl | |
Para utilizar en el electroisoenfoque (IEF) | |
1 kit: 10 viales | |
4 °C |
Desde 3 hasta 10 | |
Liofilizado | |
Amilglucosidasa - 3.50 pI (nativo), rojo de metilo (colorante) - 3,75 (pI nativo), inhibidor de la tripsina - 4,55 (pI nativo), b-lactoglobulina A - 5,20 (pI nativo), anhidrasa carbónica B (bovina) - 5,85 (pI nativo), anhidrasa carbónica B (humana) - 6,55 (pI nativo) | |
De 3,5 a 9,3 pl a 24 °C |