Learn More
Cytiva Marcadores de pI
Procese estos marcadores en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroenfoque. Los marcadores Cytiva Life Sciences™ pI son mezclas liofilizadas de proteínas estables, sin sal y muy purificadas.
297.84€ - 440.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | pl Marker Kit |
Formulario | Lyophilized |
Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar en el electroisoenfoque (IEF) |
Cantidad | 1 kit: 10 viales |
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Intervalo de pH | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Intervalo de pH | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10024594
|
Cytiva
17-0472-01 |
Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native) | 2.5 to 6.5 | pl Marker Kit | N/A | ||||
10616515
|
Cytiva
17-0473-01 |
b-lactoglobulina A - 5,20 pI (nativa), anhidrasa carbónica B (bovina) - 5,85 pI (nativa), anhidrasa carbónica B (humana) - 6,55 pI (nativa), mioglobina, ácida - 6,85 pI (nativa), mioglobina, básica - 7,35 pI (nativa), lectina de lenteja, ácida - 8,15 pI (nativa) | Desde 5 hasta 10,5 | Kit de marcadores pl |
440.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10649084
|
Cytiva
17-0471-01 |
Amilglucosidasa - 3.50 pI (nativo), rojo de metilo (colorante) - 3,75 (pI nativo), inhibidor de la tripsina - 4,55 (pI nativo), b-lactoglobulina A - 5,20 (pI nativo), anhidrasa carbónica B (bovina) - 5,85 (pI nativo), anhidrasa carbónica B (humana) - 6,55 (pI nativo) | Desde 3 hasta 10 | Kit de marcadores pl |
439.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los marcadores se pueden procesar en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroenfoque y no se han precoloreado.
- El pI definido de forma precisa de los marcadores permite una calibración exacta y permanente de los componentes de las muestras
- Los gradientes de pH y pI se pueden medir en el intervalo de unidad de pH de 0.01 a 0.05
- El progreso del experimento de enfoque se puede monitorizar visualmente mediante el enfoque de rojo de metilo o del citocromo C
No se deben utilizar en sistemas de desnaturalización (urea).
Especificaciones
Blanco | |
Lyophilized | |
1 kit: 10 viales |
pl Marker Kit | |
Para utilizar en el electroisoenfoque (IEF) | |
4 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años