Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas Pierce™
Un ensayo de punto final altamente sensible que mide y detecta con precisión las endotoxinas (lipopolisacáridos) en una muestra de proteínas, péptidos, ácidos nucleicos o anticuerpos mediante el ensayo de lisado de amebocitos.
Marca: Thermo Scientific™ A39553
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ensayo de detección de endotoxinas de alta sensibilidad y rango amplio: detecta de 0,01 EU/ml a 1 EU/ml.
- Ensayo específico: sin interferencia de ß-glucanos y adecuado para una amplia variedad de muestras, incluidas las de proteínas, vacunas, plásmidos, ADN y ARN.
- Rápido: el ensayo se completa en tan solo 20 minutos.
- Ensayo cromogénico de punto final: mida con un espectrofotómetro estándar o un lector de placas de 405 a 410 nm.
Especificaciones
• Lisado de amebocito liofilizado • Estándar de endotoxina de E.coli • Sustrato cromogénico • Agua sin endotoxinas Almacenar a 2–8 °C tras la recepción. |
|
0,01 UE/ml | |
Colorimétrico | |
Pierce™ | |
Endotoxins | |
240 ensayos de pocillos de microplaca que contienen de 0,01 a 1 unidad de endotoxina/ml |
De 0,01 a 0,1 UE/ml, de 0,1 a 1,0 UE/ml | |
Cromogénico punto final | |
Hielo húmedo | |
240 reacciones | |
Kit de cuantificación de endotoxinas | |
Kit |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.