Learn More
Thermo Scientific™ Dimetilsulfóxido (DMSO) Pierce™, apto para LC/MS
Una preparación apta para secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
Marca: Thermo Scientific™ 85190
68.40 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
El dimetilsulfóxido (DMSO) Thermo Scientific™ Pierce es una preparación apta para secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
Una preparación de grado de secuenciación de alta pureza para su uso en analizadores de aminoácidos tradicionales y otras aplicaciones de alto volumen.
Este dimetilsulfóxido de grado de secuenciación es un DMSO con >99,5 % de pureza. Los económicos frascos de 950 ml son una excelente opción para aplicaciones de proteínas y péptidos que requieren grandes volúmenes de disolvente miscible en agua. Los frascos de 50 ml proporcionan comodidad y minimizan los residuos para pequeños volúmenes de disolución y reacción. La prueba de pureza garantiza que la preparación no contenga aminas. La formulación se desarrolló originalmente para aplicaciones de secuenciación de péptidos con analizadores de aminoácidos, que requerían disolventes de alta pureza y precios asequibles. Este DMSO se envasa en frascos de vidrio ámbar con disolvente y se sella con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
- Disolvente de alta pureza (bajo nivel de aminas) para diversas aplicaciones de proteínas, péptidos y aminoácidos
- Envasado en frascos de vidrio ámbar con disolvente y sellado con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE
- Adecuado para la detección de HPLC, aunque no se ha probado específicamente para una baja absorbancia UV
Detalles del producto:
- Propiedades generales de la DMSO
- Nombres alternativos: Metilsulfinilmetano, metilsulfóxido
- Fórmula molecular: C2H6SO
- Peso molecular: 78.13
- densidad 1.101 g/mL
- Número de CAS: 67-68-5
El DMSO Pierce de grado de secuenciación está especialmente purificado y probado según las especificaciones más altas para garantizar la integridad de los datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
Especificaciones
LC-MS | |
50 mL | |
Líquido | |
Pierce™ | |
Frasco de vidrio ámbar |
Dimetilsulfóxido (DMSO) | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Disolvente (puro) | |
Cromatografía líquida, espectrometría de masas |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA403856 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 85190 |
ZL403855 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 85190 |
ZJ399906 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 85190 |
ZJ399905 | Certificado de análisis | 26/10/2024 | 85190 |
ZI398315 | Certificado de análisis | 19/10/2024 | 85190 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
6Hours
19Minutes
24Seconds
31 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
37Hours
19Minutes
24Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 70%