Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
Marca:  Thermo Scientific™ A44299
 Ver más versiones de este producto
Product Code. 16627182
  • 418.00€ / cada uno
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Elimine rápidamente colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores que no hayan reaccionado de muestras de proteínas con un MWCO de 7000 en menos de 15 minutos con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
La extracción del exceso de colorante después de una reacción de etiquetado suele ser difícil y requiere tiempo, pero es esencial para la determinación precisa de las proporciones de colorante y proteína. La resina de eliminación de biotina y colorante Pierce Zeba está altamente especializada para producir recuperaciones de proteínas excepcionales, al tiempo que elimina eficazmente los colorantes fluorescentes no conjugados, los reactivos de biotinilación, los agentes reductores y los entrecruzadores. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de muestra y se trabaja en condiciones de tampón, estas columnas y placas de filtración pueden eliminar con éxito casi cualquier colorante fluorescente. Incluso las muestras de proteínas diluidas (25 µ g/ml) se pueden procesarse correctamente para eliminar colorantes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores y para recuperar proteínas de forma eficaz (>7 kDa). Estos productos no se recomiendan para la desalinización o el intercambio de tampones.
Las características de las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba incluyen:
Versátil: elimina los colorantes fluorescentes sin reacción, reactivos de biotinilización, entrecruzadores y reduce los agentes de las soluciones de proteínas
Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
Fácil de usar: no se necesita un equilibrado ni una preparación de columnas complejo
Rápido: eliminación de pequeñas moléculas y recuperación de proteínas en menos de 15 minutos
Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación de filtro para un rango de necesidades
Capacidades de muestra
• Columna de centrifugación de 0,5 ml: Muestra de 50 a 120 µl
• Columna de centrifugación de 2 ml: Muestra de 400 a 700 µl
• Columna de centrifugación de 5 ml: Muestra de 1 a 2 ml
• Placa de filtro de 96 pocillos: Muestra de 40 a 100 µl (por pocillo)
Formatos disponibles
Columnas de centrifugación: 0,5, 2, 5 y 10 ml
Placas de filtro de 96 pocillos: predispensado; compatible con centrifugación para purificación manual o automatizada; permite una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para limpiezas de alto rendimiento a pequeña escala
Aplicaciones
• Ideal para la limpieza posterior a la reacción de las muestras
• Para eliminar de forma eficaz colorantes no conjugados, biotina, agentes reductores y entrecruzadores con una recuperación de proteínas excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Almacenar en el refrigerador a una temperatura de entre 2 y –8°C.
Spin Column
Zeba™
2 ml
Temperatura ambiente
Resina exclusiva
25 columnas
400–700 µl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.