Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
79.00€ - 718.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de columna | Resina exclusiva |
Línea de productos | Zeba™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17175762
|
Thermo Scientific™
A44296S |
5 columnas | Spin Column | 0,5 ml |
79.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17165762
|
Thermo Scientific™
A44296 |
25 columnas | Spin Column | 0,5 ml |
290.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17176368
|
Thermo Scientific™
A44297 |
2 x 25 columnas | Spin Column | 0,5 ml |
459.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17185762
|
Thermo Scientific™
A44298 |
5 columnas | Spin Column | 2 ml |
111.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16627182
|
Thermo Scientific™
A44299 |
25 columnas | Spin Column | 2 ml |
436.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17195762
|
Thermo Scientific™
A44300 |
5 columnas | Spin Column | 5 ml |
130.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16685344
|
Thermo Scientific™
A44301 |
25 columnas | Spin Column | 5 ml |
512.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16607425
|
Thermo Scientific™
A44302 |
5 columnas | Spin Column | 10 ml |
156.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17186368
|
Thermo Scientific™
A44303 |
5 x 5 columnas | Spin Column | 10 ml |
694.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17105772
|
Thermo Scientific™
A44304 |
2 placas | 96-well Filter Plate | 96-well |
445.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17196368
|
Thermo Scientific™
A44305 |
Placas de 2 x 2 | Placa de filtro de 96 pocillos | 96-well |
718.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Elimine rápidamente colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores que no hayan reaccionado de muestras de proteínas con un MWCO de 7000 en menos de 15 minutos con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
La extracción del exceso de colorante después de una reacción de etiquetado suele ser difícil y requiere tiempo, pero es esencial para la determinación precisa de las proporciones de colorante y proteína. La resina de eliminación de biotina y colorante Pierce Zeba está altamente especializada para producir recuperaciones de proteínas excepcionales, al tiempo que elimina eficazmente los colorantes fluorescentes no conjugados, los reactivos de biotinilación, los agentes reductores y los entrecruzadores. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de muestra y se trabaja en condiciones de tampón, estas columnas y placas de filtración pueden eliminar con éxito casi cualquier colorante fluorescente. Incluso las muestras de proteínas diluidas (25 µ g/ml) se pueden procesarse correctamente para eliminar colorantes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores y para recuperar proteínas de forma eficaz (>7 kDa). Estos productos no se recomiendan para la desalinización o el intercambio de tampones.
Las características de las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba incluyen:
• Versátil: elimina los colorantes fluorescentes sin reacción, reactivos de biotinilización, entrecruzadores y reduce los agentes de las soluciones de proteínas
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Fácil de usar: no se necesita un equilibrado ni una preparación de columnas complejo
• Rápido: eliminación de pequeñas moléculas y recuperación de proteínas en menos de 15 minutos
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación de filtro para un rango de necesidades
Capacidades de muestra
• Columna de centrifugación de 0,5 ml: Muestra de 50 a 120 µl
• Columna de centrifugación de 2 ml: Muestra de 400 a 700 µl
• Columna de centrifugación de 5 ml: Muestra de 1 a 2 ml
• Placa de filtro de 96 pocillos: Muestra de 40 a 100 µl (por pocillo)
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: 0,5, 2, 5 y 10 ml
• Placas de filtro de 96 pocillos: predispensado; compatible con centrifugación para purificación manual o automatizada; permite una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para limpiezas de alto rendimiento a pequeña escala
Aplicaciones
• Ideal para la limpieza posterior a la reacción de las muestras
• Para eliminar de forma eficaz colorantes no conjugados, biotina, agentes reductores y entrecruzadores con una recuperación de proteínas excepcional
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Resina exclusiva | |
Zeba™ |