Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
Marca:  Thermo Scientific™ A44303
462.68 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17186368
  • 694.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C).
Spin Column
Zeba™
10 ml
Temperatura ambiente
Resina exclusiva
5 x 5 columnas
De 2 a 4 ml
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2019 Catalog NumberA44303
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL > Columnas de centrifugación de eliminación de colorantes y biotina Zeba™, 10 ml; 5 x 5 columnas