Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
Marca:  Thermo Scientific™ A44298
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17185762
  • 105.00€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elimine rápidamente colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores que no hayan reaccionado de muestras de proteínas con un MWCO de 7000 en menos de 15 minutos con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
La extracción del exceso de colorante después de una reacción de etiquetado suele ser difícil y requiere tiempo, pero es esencial para la determinación precisa de las proporciones de colorante y proteína. La resina de eliminación de biotina y colorante Pierce Zeba está altamente especializada para producir recuperaciones de proteínas excepcionales, al tiempo que elimina eficazmente los colorantes fluorescentes no conjugados, los reactivos de biotinilación, los agentes reductores y los entrecruzadores. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de muestra y se trabaja en condiciones de tampón, estas columnas y placas de filtración pueden eliminar con éxito casi cualquier colorante fluorescente. Incluso las muestras de proteínas diluidas (25 µ g/ml) se pueden procesarse correctamente para eliminar colorantes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores y para recuperar proteínas de forma eficaz (>7 kDa). Estos productos no se recomiendan para la desalinización o el intercambio de tampones.
Las características de las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba incluyen:
Versátil: elimina los colorantes fluorescentes sin reacción, reactivos de biotinilización, entrecruzadores y reduce los agentes de las soluciones de proteínas
Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
Fácil de usar: no se necesita un equilibrado ni una preparación de columnas complejo
Rápido: eliminación de pequeñas moléculas y recuperación de proteínas en menos de 15 minutos
Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación de filtro para un rango de necesidades
Capacidades de muestra
• Columna de centrifugación de 0,5 ml: Muestra de 50 a 120 µl
• Columna de centrifugación de 2 ml: Muestra de 400 a 700 µl
• Columna de centrifugación de 5 ml: Muestra de 1 a 2 ml
• Placa de filtro de 96 pocillos: Muestra de 40 a 100 µl (por pocillo)
Formatos disponibles
Columnas de centrifugación: 0,5, 2, 5 y 10 ml
Placas de filtro de 96 pocillos: predispensado; compatible con centrifugación para purificación manual o automatizada; permite una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para limpiezas de alto rendimiento a pequeña escala
Aplicaciones
• Ideal para la limpieza posterior a la reacción de las muestras
• Para eliminar de forma eficaz colorantes no conjugados, biotina, agentes reductores y entrecruzadores con una recuperación de proteínas excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador a una temperatura de entre 2 y –8°C.
Spin Column
Zeba™
2 ml
Temperatura ambiente
Resina exclusiva
5 columnas
400–700 µl