Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Permita la eliminación rápida y eficiente de colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores sin reaccionar de muestras de proteínas con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
Marca: Thermo Scientific™ A44300
86.67 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Elimine rápidamente colorantes fluorescentes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores que no hayan reaccionado de muestras de proteínas con un MWCO de 7000 en menos de 15 minutos con las columnas y placas de filtro de eliminación de biotina y colorantes Thermo Scientific Pierce Zeba.
La extracción del exceso de colorante después de una reacción de etiquetado suele ser difícil y requiere tiempo, pero es esencial para la determinación precisa de las proporciones de colorante y proteína. La resina de eliminación de biotina y colorante Pierce Zeba está altamente especializada para producir recuperaciones de proteínas excepcionales, al tiempo que elimina eficazmente los colorantes fluorescentes no conjugados, los reactivos de biotinilación, los agentes reductores y los entrecruzadores. Cuando se utiliza la cantidad adecuada de muestra y se trabaja en condiciones de tampón, estas columnas y placas de filtración pueden eliminar con éxito casi cualquier colorante fluorescente. Incluso las muestras de proteínas diluidas (25 µ g/ml) se pueden procesarse correctamente para eliminar colorantes, biotina, agentes reductores y entrecruzadores y para recuperar proteínas de forma eficaz (>7 kDa). Estos productos no se recomiendan para la desalinización o el intercambio de tampones.
Las características de las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba incluyen:
• Versátil: elimina los colorantes fluorescentes sin reacción, reactivos de biotinilización, entrecruzadores y reduce los agentes de las soluciones de proteínas
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Fácil de usar: no se necesita un equilibrado ni una preparación de columnas complejo
• Rápido: eliminación de pequeñas moléculas y recuperación de proteínas en menos de 15 minutos
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación y placas de centrifugación de filtro para un rango de necesidades
Capacidades de muestra
• Columna de centrifugación de 0,5 ml: Muestra de 50 a 120 µl
• Columna de centrifugación de 2 ml: Muestra de 400 a 700 µl
• Columna de centrifugación de 5 ml: Muestra de 1 a 2 ml
• Placa de filtro de 96 pocillos: Muestra de 40 a 100 µl (por pocillo)
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: 0,5, 2, 5 y 10 ml
• Placas de filtro de 96 pocillos: predispensado; compatible con centrifugación para purificación manual o automatizada; permite una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para limpiezas de alto rendimiento a pequeña escala
Aplicaciones
• Ideal para la limpieza posterior a la reacción de las muestras
• Para eliminar de forma eficaz colorantes no conjugados, biotina, agentes reductores y entrecruzadores con una recuperación de proteínas excepcional
Especificaciones
Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C). | |
Spin Column | |
Zeba™ | |
5 ml |
Temperatura ambiente | |
Resina exclusiva | |
5 columnas | |
De 1 a 2 ml |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL404860 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A44300 |
ZJ402995 | Certificado de análisis | 29/10/2024 | A44300 |
ZH398828 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | A44300 |
ZF398123 | Certificado de análisis | 19/06/2024 | A44300 |
ZE391661 | Certificado de análisis | 22/05/2024 | A44300 |