Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™ Plus
Sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente y quimiofluorescente basado en acridán para la detección de Western blot mediante una película de rayos X o sistemas de captura de imágenes basados en láser o CCD.
Marca: Thermo Scientific™ 32132
242.11 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente con base de acridán que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en sondas con conjugación de HRP mediante Western blotting y película de rayos X, sistemas CCD o sensores de imágenes basados en láser.
Pierce ECL Plus es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en sondas con conjugación de HRP mediante Western Blot y película de rayos X, sistemas de documentación con cámara CCD o sensores de imágenes basados en láser. El sustrato Pierce ECL Plus genera ésteres de acridinio cuando reacciona con HRP. Dado que estos intermedios de éster reaccionan con el peróxido, producen una señal quimioluminiscente potente y sostenida que se puede capturar mediante adquisición de imágenes de CCD de película de rayos X. El sustrato también produce una señal fluorescente robusta que puede capturarse con sistemas de captura de imágenes fluorescentes. El sustrato Pierce ECL Plus permite la detección de bajos niveles de picogramos de proteínas objetivo en membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o nitrocelulosa al aplicar sondas con la concentración adecuada de anticuerpos primarios y secundarios. Su amplio rango dinámico, alta sensibilidad y señal de larga duración hacen que el sustrato Pierce ECL Plus sea una elección perfecta para el Western blotting.Características destacadas:
Fácil de usar: se puede sustituir por el sustrato de GE ECL Plus que ya no se comercializa; no es necesario volver a optimizarlo
Mayor sensibilidad: detección de objetivos hasta niveles de picograma bajo
Mayor duración de señal: salida de luz continuada hasta cinco horas
Más opciones de adquisición de imágenes: rayos X o sistemas de captura de imágenes basados en láser o CCD.
Más asequible: alta calidad y rendimiento a un precio inferior al de sustratos similares de otros proveedores«
Especificaciones
Sustrato para Western Blot Pierce ECL Plus | |
Quimioluminiscente | |
Biología de proteínas, ensayos y análisis de proteínas, Western Blotting | |
Pierce™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
10 transferencias en minigel; 1000 cm2 de membrana | |
De 2 °C a 8 °C |
Sustrato | |
Líquido | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
100 mL Kit | |
Picogramo bajo a femtogramo medio | |
Reactivo de detección A, 100 ml, Reactivo de detección B, 2,5 ml |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, 1,4-dioxane
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA40313A | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 32132 |
AA403713 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 32132 |
ZK400594 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 32132 |
ZK400594A | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 32132 |
ZI396111 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 32132 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
13Minutes
21Seconds
37New Offer Ahorre hasta un 92%