Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™ Plus
Sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente y quimiofluorescente basado en acridán para la detección de Western blot mediante una película de rayos X o sistemas de captura de imágenes basados en láser o CCD.
Marca:  Thermo Scientific™ 32132X3
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11527271
  • 838.00€ / paquete de 3
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente con base de acridán que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en sondas con conjugación de HRP mediante Western blotting y película de rayos X, sistemas CCD o sensores de imágenes basados en láser.
El sustrato Thermo Scientific Pierce ECL Plus es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente y quimiofluorescente basado en acridán para la detección de Western blot mediante una película de rayos X o sistemas de captura de imágenes basados en láser o CCD. Este producto se vende como sustrato Pierce ECL 2 (n.º PI80196X3) a través de Fisher Scientific y otros canales.
Características del sustrato de ECL Plus:
  • Fácil de usar: se puede sustituir por el sustrato de GE ECL Plus que ya no se comercializa; no es necesario volver a optimizarlo
  • Mayor sensibilidad: detección de objetivos hasta niveles de picogramo bajo
  • Mayor duración de la señal: luminosidad útil sostenida durante un máximo de 5 horas
  • Más opciones de imágenes: sensores de imagen de rayos X, CCS o basados en láser
  • Más asequible: alta calidad y rendimiento por un precio más bajo que los sustratos similares de otros proveedores
    El sustrato Pierce ECL Plus genera ésteres de acridinio cuando reacciona con HRP. Dado que estos intermedios de éster reaccionan con el peróxido, producen una señal quimioluminiscente potente y sostenida que se puede capturar mediante adquisición de imágenes de CCD de película de rayos X. El sustrato también produce una señal fluorescente robusta que puede capturarse con sistemas de captura de imágenes fluorescentes. El sustrato Pierce ECL Plus permite la detección de bajos niveles de picogramos de proteínas objetivo en membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o nitrocelulosa al aplicar sondas con la concentración adecuada de anticuerpos primarios y secundarios. Su amplio rango dinámico, alta sensibilidad y señal de larga duración hacen que el sustrato Pierce ECL Plus sea una elección perfecta para el análisis de Western blot.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Sustrato
    Líquido
    Nitrocellulose, PVDF
    300 mL Kit
    3000 cm2 of membrane
    Quimioluminiscente
    Western Blot
    Pierce™
    Picogramo bajo a femtogramo medio
    Tras su recepción, almacénese a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    1 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number32132X3
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Multiple Manufacturers
      Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
      Promo Code: 25977
      Expires2025-05-31
      Days
      58
      Hours
      13
      Minutes
      21
      Seconds
      36
    Título del producto
    Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™ Plus > 300 ml