Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Preparation Kit
Digestión de anticuerpos de IgG humana o de ratón con la proteasa papaína inmovilizada y purificación de fragmentos Fab con proteína A-agarosa.
Marca: Thermo Scientific™ 44985
556.02 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Los kits de preparación de fragmentos Fab Thermo Scientific™ Pierce utilizan la papaína inmovilizada para digerir anticuerpos IgG humanos o de ratón para separar los fragmentos Fab y Fc y purificar posteriormente los fragmentos Fab con proteína A-agarosa.
Los kits utilizan papaína, una cisteína endopeptidasa inespecífica, para escindir enzimáticamente la IgG completa justo por encima de la región bisagra y crear dos fragmentos Fab y un fragmento Fc independientes por molécula de anticuerpo. Puesto que la papaína está inmovilizada en una resina de agarosa en gránulos, la reacción de digestión se detiene fácilmente al extraer la resina de la solución de IgG; como resultado, se obtienen productos de digestión sin enzimas. La reacción de digestión de los anticuerpos se realiza en prácticas columnas de centrifugación desechables que permiten extraer con eficacia la proteasa inmovilizada y recuperar por completo los fragmentos de IgG. Los kits también incluyen tampones y columnas de centrifugación de proteína A para purificar eficazmente los fragmentos derivados. La proteína A se une a los fragmentos Fc y a la IgG sin digerir, lo que permite recuperar los fragmentos Fab puros de la fracción no retenida. Las columnas de centrifugación y desalado Thermo Scientific Zeba™ hacen que la preparación de muestras de IgG sea sencilla y fácil.
Características destacadas:
Productos de digestión sin enzimas: la papaína inmovilizada (resina de agarosa granulada) permite controlar la reacción de digestión y eliminar completamente los fragmentos de anticuerpos derivados de la proteasa.
Adecuado para humanos y otras especies de IgG: el procedimiento del kit está optimizado para anticuerpos IgG humanos, de ratón y de conejo, pero la digestión basada en la papaína es eficaz para muchas especies y subclases de IgG, incluidas las de rata, cabra y cerdo. (Nota: Para obtener mejores resultados con IgG1 de ratón, utilice el producto de referencia n.º 44980).
Gran capacidad: el kit permite digerir y purificar hasta 4 mg de IgG a la vez. Utilice el kit de tamaño estándar para fragmentar de 0,25 a 4 mg de IgG, y el microkit para fragmentar de 25 a 250 μg de IgG.
Proporciona fragmentos Fab listos para usar: la digestión y la recuperación final de fragmentos Fab purificados se produce en un tampón de fosfato de sodio de pH neutro adecuado para su almacenamiento o para su uso inmediato en aplicaciones convencionales.
Completos y fácil de usar: los kits incluyen todos los reactivos, columnas de centrifugación y accesorios necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos.
Incluye:
Resina de agarosa-papaína, cisteína, tampón de digestión, columnas de proteína A con tampones de elución y unión, columnas de centrifugación y desalado y accesorios
Especificaciones
Kit de preparación de fragmentos Fab Pierce | |
10 muestras de anticuerpos con 0,25-4 mg de IgG cada una | |
Pierce™ | |
Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 0,25 a 4 mg de IgG • Agarosa de papaína Pierce, 1,25 ml • Cisteína-HCI, 1g • Tampón de digestión de fragmentos Fab, 120 ml • 1 columna de centrifugación de Nab Proteína A Plus, 1 ml • 2 envases de PBS (cada uno hace 500 ml) • Tampón de elución de IgG, 120 ml • 10 columnas de desalación por centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 2 ml • 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml • 30 tubos de microcentrífugas, 2 ml Almacenar a 4–8 °C. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Pierce Fab Preparation Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic, Papain, L-(+)-Cysteine hydrochloridemonohydrate
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
SH252820 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 44985 |
ZK401608 | Certificado de análisis | 18/12/2024 | 44985 |
ZK401608A | Certificado de análisis | 18/12/2024 | 44985 |
ZJ398034 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 44985 |
ZK399250 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 44985 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
Days
0Hours
23Minutes
39Seconds
52New Offer Ahorre ahora