Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con un glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Marca: Thermo Scientific™ 25238
Descripción
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, que se compone de glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Información adicional y pedidos en línea
Pierce Glutathione Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos requeridos para las purificaciones por FPLC a media y gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. La unión específica del glutatión a la etiqueta GST da lugar a una pureza y rendimiento elevados en un proceso de purificación en un solo paso.Características destacadas:
Alta capacidad de unión dinámica: une 10 mg de GST pura por ml de resina a un flujo lineal de 150 cm/hora; puede unir más de 20 mg/ml a un flujo de 30 cm/hora
Alta pureza: proporciona una pureza superior al 90 % cuando se utiliza para purificar GST o proteínas de fusión de GST sobreexpresadas a partir de lisados
Sólido: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzada Superflow soporta flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con GST
Especificaciones
10 mg de unión de GST pura por ml de resina a una velocidad de flujo de 150 cm/hora, 20 mg por ml a una velocidad de flujo de 30 cm/hora | |
Pierce™ | |
Proteína marcada con GST | |
Glutatión | |
Afinidad, resina de agarosa |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
250 ml | |
Agarosa | |
Frasco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL405686 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 25238 |
ZD393850 | Certificado de análisis | 20/04/2024 | 25238 |
XF344340 | Certificado de análisis | 23/06/2022 | 25238 |
WK336860 | Certificado de análisis | 16/12/2021 | 25238 |
VC303692 | Certificado de análisis | 26/03/2020 | 25238 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.