Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for Pierce™ IgM Purification Kit
Purifique fácilmente IgM de líquido ascítico de ratón utilizando una proteína de unión a manosa inmovilizada, que se une a la IgM en los tampones suministrados con el kit.
Marca: Thermo Scientific™ 21017
Descripción
El kit de purificación de IgM Thermo Scientific™ Pierce es un sistema de tampón y matriz de afinidad fácil de usar para la purificación de IgM a partir de líquido ascítico de ratón; el método utiliza la proteína de unión a manosa inmovilizada, que se une con la IgM en los tampones suministrados con el kit.
La MBP-agarosa Pierce es una proteína de unión a manosa (también llamada «lectina de unión a manosa», MBL) purificada inmovilizada en agarosa granulada al 4 %. Cuando se utiliza con un sistema de tampón optimizado basado en una unión que depende del calcio y de la temperatura, esta resina permite la purificación por afinidad específica de IgM de ratón a partir de líquido ascítico y otras muestras concentradas. La resina y los tampones fundamentales están disponibles individualmente o reunidos en un completo kit de purificación de IgM que contiene una columna de 5 ml preempaquetada de MBP-agarosa.
Características destacadas:
MBP inmovilizado: el sistema de afinidad basado en proteína de unión a manosa (MBP) permite la purificación específica de IgM de ratón a partir de líquido ascítico o el aislamiento parcial de IgM de humano a partir de suero.
Kit completo: el kit de purificación de IgM incluye una columna de MBP preempaquetada y tampones listos para usar para una purificación cómoda de al menos 1,5 mg de IgM a partir de muestras de ascitis de 0,5 ml por uso de columna.
Condiciones leves: las condiciones de tampón casi neutras y no desnaturalizadoras garantizan la recuperación de los anticuerpos funcionales.
Reutilizable: el ligando y las resinas estables pueden regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces sin una disminución significativa de la capacidad de unión.
Incluye:
El kit contiene una columna de MBP-agarosa de 5 ml, tampón de preparación de la columna, tampones de elución y unión de IgM y un extensor de columna.
Especificaciones
Kit de purificación de IgM | |
Kit | |
Tampón de elución de IgM Pierce | |
500 ml |
Pierce™ | |
Tampón de elución | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 °C a 8 °C. |