Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de iones positivos mediante ESI LTQ Velos Pierce™
Calibre los espectrómetros de masas LTQ Velos, LTQ Orbitrap y otros utilizando una mezcla de moléculas ionizables altamente purificadas diseñada para la calibración en modo positivo.
Marca: Thermo Scientific™ 88323
283.10 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
La solución de calibración de iones positivos LTQ Velos ESI Pierce de Thermo Scientific™ es una mezcla de moléculas ionizables altamente purificada diseñada para la calibración en modo positivo de los instrumentos de espectrometría de masas de la serie LTQ Velos de Thermo Scientific™.
La solución de calibración de iones positivos mediante ESI Pierce LTQ Velos es una formulación líquida lista para su uso perfecta para realizar rápidamente la calibración rutinaria necesaria para mantener el sólido rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific. La solución de calibración de iones positivos mediante ESI LTQ Velos se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.Características destacadas:
Picos fuertes: mezcla de cafeína, MRFA, Ultramark 1621 y n-butilamina en una solución de acetonitrilo/metanol/ácido acético.
Lista para su uso: cargue el estándar de referencia de masa en una jeringuilla e inyéctelo en el instrumento
Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable
Estable: puede almacenarla a temperatura ambiente durante más de un año
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
péptidos | |
Espectrometría de masas | |
10 mL |
Solución de calibración | |
Almacenar a entre 2 °C y 8 °C. | |
péptidos | |
Calibración | |
Mediciones |
Seguridad y manipulación
- Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid