Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Unir péptidos que contengan aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para utilizarlos en ensayos de unión con estas placas activadas por anhídrido maleico.
Marca:  Thermo Scientific™ 15108
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10379253
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las placas activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific™ Pierce permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
These Thermo Scientific Pierce Maleic Anhydride Activated 96-Well Plates are clear, 96-well plates that allow attachment of amine-containing peptides and other molecules to microplate wells for use in binding assays.
Features of Maleic Anhydride Activated Plates:
• Spontaneously react with primary amines
• A direct, simple approach to covalently attach molecules to the well surface of an EIA plate
• Maleic anhydride maintains its integrity and availability for coupling for months under dry, room temperature conditions
Especificaciones
Especificaciones
Standard Capacity, Covalent
White, 96-well
Pierce
Detection Plate, Immunoassay, ELISA
96
5 Plates
5 Plates
Upon receipt store plates at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
Colorimetric
White
Polystyrene
Maleic Anhydride
None