Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Unir péptidos que contengan aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para utilizarlos en ensayos de unión con estas placas activadas por anhídrido maleico.
175.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Propiedad de unión | Capacidad estándar, covalente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, almacene las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
Método de detección | Colorimétrico |
Línea de productos | Pierce™ |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10503544
|
Thermo Scientific™
15100 |
Transparente, tira de 8 pocillos | 5 placas |
227.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10677764
|
Thermo Scientific™
15102 |
Transparente, tira de 8 pocillos | 25 placas |
1050.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10115383
|
Thermo Scientific™
15110 |
Transparente, 96 pocillos | 5 placas |
248.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10712794
|
Thermo Scientific™
15112 |
Transparente, 96 pocillos | 25 placas |
1050.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10379253
|
Thermo Scientific™
15108 |
White, 96-well | 5 Plates |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Las placas activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific™ Pierce permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
Las placas activadas de anhídrido maleico Pierce son útiles para inmovilizar péptidos y otros ligandos que no se recubren eficazmente por adsorción pasiva. La reacción de los grupos de anhídrido maleico con aminas primarias (–NH2) da lugar a la formación de enlaces de amida que son estables a pH neutro y superior. Las condiciones ácidas hidrolizan el enlace; por ejemplo, la vida media de la hidrólisis a pH 3,5 y 37 °C es de aproximadamente 11 horas. Por lo tanto, las reacciones de recubrimiento se realizan mejor a un pH de 8 a 9, y las placas reaccionadas se utilizan mejor a un pH superior a 7 para ELISA y otros métodos.Características destacadas:
- Reacción espontánea con aminas primarias
- Un enfoque directo y sencillo para unir covalentemente moléculas a las superficies de los pocillos de las placas de ensayo
- El anhídrido maleico mantiene su integridad y disponibilidad para el acoplamiento durante meses en condiciones secas a temperatura ambiente
Especificaciones
Capacidad estándar, covalente | |
Colorimétrico | |
Poliestireno | |
Anhídrido maleico | |
Ninguno |
Al recibirlo, almacene las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. | |
Pierce™ | |
96 | |
5 placas |