Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomeric Avidin Agarose
Una de forma reversible proteínas biotiniladas y otros ligandos con monómeros de avidina acoplados covalentemente como subunidades individuales en resinas granuladas.
626.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | ≥ 1,2 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Línea de productos | Pierce™ |
Objetivo | Molécula marcada con biotina |
Fase estacionaria | Avidina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10638464
|
Thermo Scientific™
20228 |
5 ml |
626.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11866744
|
Thermo Scientific™
20267 |
10 ml |
1140.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Resinas y kit de avidina monomérica Thermo Scientific™ Pierce para la unión suave y reversible y la purificación de proteínas biotiniladas.
Las resinas y el kit de avidina monomérica Pierce son únicos entre los soportes de unión de biotina en permitir la purificación por afinidad no desnaturalizante de moléculas biotiniladas. La proteína de avidina monomérica inmovilizada se une a biotina con alta especificidad y moderada afinidad, lo que permite el lavado y eliminación de las moléculas que no son de biotina, y que las moléculas unidas marcada con biotina se puedan eluir competitivamente utilizando 2 mM de biotina en una solución salina tamponada con fosfato (PBS). La técnica facilita las condiciones de elución más suaves para la purificación de proteínas biotiniladas y evita tanto la contaminación como los demás problemas asociados con los métodos de avidina y estreptavidina tradicionales. A continuación, la columna de avidina monomérica se puede regenerar con 0,1 M de glicina para eliminar de la columna la biotina unida residual sin perder la capacidad para unir otra muestra biotinilada.Con avidina o estreptavidina típica, la afinidad de unión de la biotina (Kd = 10-15M) es tan grande que la purificación con estos medios tradicionales requiere de condiciones desnaturalizantes para la elución, como 8 M de guanidina·HCl con pH 1,5 o la ebullición en tampón de carga de muestra reductor para SDS-PAGE. Además de sus efectos adversos sobre la proteína biotinilada de interés, estas duras condiciones de elución suelen causar proteínas extrañas (es decir, subunidades de avidina o estreptavidina) que se eliminan de la resina y se eluyen conjuntamente con el producto de purificación deseado. En contraste, cuando la avidina se acopla a una resina (por ejemplo, agarosa granulada entrecruzada o resina UltraLink) como monómero de la subunidad, mantiene su especificidad para la biotina aunque su afinidad de unión con biotina disminuye a un nivel (Kd = 10-8) que genera la elución subsiguiente.
Características destacadas:
No desnaturalizante: purifica los productos biotinilados utilizando condiciones de elución suaves (2 mM de biotina libre).
Reutilizable: la agarosa avidina monomérica reutilizable puede regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces, con una pérdida marginal en la capacidad de unión de biotina (disminución de aproximadamente el 2,5 % por regeneración).
Específica: conserva la especificidad de la unión de biotina y la baja unión no específica de la avidina nativa.
Flexible: enlace muestras de forma flexible en una variedad de tampones fisiológicos y elúyalas con 0,1 M de glicina o por competición con 2 mM de biotina.
Buena capacidad de unión: superior a 1,2 mg de BSA biotinilada por ml de resina.
Práctica: puede comprar agarosa o resinas UltraLink™ por separado o un completo kit de purificación con columnas preempaquetadas y tampones.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa y el kit se basan en gránulos de agarosa entrecruzados al 4 %.
- La resina UltraLink es un soporte de acrilamida (soporte biológico UltraLink).
Incluye:
El kit contiene una columna preenvasada de agarosa avidina monomérica y tampones de unión y elución.
Especificaciones
≥ 1,2 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina | |
Pierce™ | |
Avidina | |
Afinidad, resina de agarosa |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Molécula marcada con biotina | |
Frasco |