Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Marca: Thermo Scientific™ 0015117
Descripción
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Las placas de unión de biotina son ideales para aplicaciones cuando la adsorción directa a poliestireno desnaturaliza los anticuerpos o la molécula objetivo. La proteína NeutrAvidin™ de Thermo Scientific es avidina que se ha desglicosilado para evitar la unión a lectina no específica. La proteína NeutrAvidin tiene un pI prácticamente neutro (6,3), lo que resulta en interacciones no específicas más bajas en ciertas aplicaciones en comparación con la estreptavidina. La proteína NeutrAvidin tiene la ventaja adicional de carecer de la secuencia RYD bacteriana que se encuentra en la estreptavidina, que elimina la unión inespecífica debido al dominio de unión RGD de los receptores de adhesión presentes en una variedad de células. Las placas recubiertas con Pierce NeutrAvidin están disponibles en placas transparentes, blancas y negras para su uso con métodos de detección colorimétricos, quimioluminiscentes y fluorescentes, respectivamente.Características destacadas:
- Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
- Propiedades de unión inespecíficas más bajas de todas las proteínas de unión de biotina
- La proteína de unión de biotina NeutrAvidin de Thermo Scientific no tiene carbohidratos y tiene un punto isoeléctrico de 6,3.
- Sin desnaturalización del componente de la proteína de un conjugado al unirse a la placa
- Ideal para la unión de pequeñas moléculas hidrofílicas (por ejemplo, péptidos) que comúnmente muestran una unión directa deficiente al poliestireno
- Prebloqueado con tampón de bloqueo Thermo Scientific Blocker BSA o SuperBlock
- Disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Placas negras de 96 pocillos, recubiertas con 100 µl de proteína NeutrAvidin y bloqueadas con 200 µl de tampón de bloqueo SuperBlock | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Microplaca | |
96 | |
5 Plates | |
5 plates |
Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. Las placas se envían a temperatura ambiente. | |
Colorimétrico | |
Negro | |
Poliestireno | |
Proteína NeutrAvidin | |
Tampón SuperBlock™ |