Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
169.00€ - 534.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente. |
---|---|
Línea de productos | NeutrAvidin™, Pierce™ |
Material | Poliestireno |
Tratamiento de superficie | Proteína Neutravidin |
N.° por paquete | 5 placas |
Código de producto | Marca | Descripción | Bloqueo de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Bloqueo de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10668534
|
Thermo Scientific™
15217 |
Negro, 96 pocillos | Tampón Blocker™ BSA |
271.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15621995
|
Thermo Scientific™
15117 |
Placas negras de 96 pocillos, recubiertas con 100 µl de proteína NeutrAvidin y bloqueadas con 200 µl de tampón de bloqueo SuperBlock | Tampón SuperBlock™ |
274.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10093593
|
Thermo Scientific™
0015117 |
Placas negras de 96 pocillos, recubiertas con 100 µl de proteína NeutrAvidin y bloqueadas con 200 µl de tampón de bloqueo SuperBlock | Tampón SuperBlock™ | N/A | |||||
10247673
|
Thermo Scientific™
15402 |
Negro, 384 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
534.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11597920
|
Thermo Scientific™
15128 |
Transparente, tira de 8 pocillos | Tampón Blocker™ BSA |
279.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10732984
|
Thermo Scientific™
15127 |
Transparente, tira de 8 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
278.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10697764
|
Thermo Scientific™
15123 |
Transparente, 96 pocillos | Tampón Blocker™ BSA |
256.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10165473
|
Thermo Scientific™
15129 |
Transparente, 96 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
253.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10165713
|
Thermo Scientific™
15400 |
Transparente, 384 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
534.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10195663
|
Thermo Scientific™
15216 |
Blanco, 96 pocillos | Tampón Blocker™ BSA |
280.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10175423
|
Thermo Scientific™
15116 |
Blanco, 96 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
279.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10402905
|
Thermo Scientific™
15401 |
Blanco, 384 pocillos | Tampón SuperBlock™ |
532.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Thermo Scientific NeutrAvidin Protein Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Features of NeutrAvidin Protein Coated Plates include:
• White plates for chemiluminescent detection methods
• Pre-blocked with Blocker BSA Buffer or SuperBlock Blocking Buffer
• Easy and gentle immobilization of biotin-containing conjugates
• Low nonspecific binding
• No denaturing of the protein component of a conjugate upon binding
• Ideal for binding small biotinylated hydrophilic molecules (e.g., peptides) that typically exhibit poor binding to polystyrene
• Less expensive than streptavidin coated plates
• Lowest nonspecific binding properties of all biotin-binding proteins
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente. | |
Poliestireno | |
5 placas |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Proteína Neutravidin |