Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Marca: Thermo Scientific™ 15401
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Las placas recubiertas con proteínas NeutrAvidin de Thermo Scientific son placas de poliestireno prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las características de las placas recubiertas con proteína NeutrAvidin incluyen:
• Placas blancas para métodos de detección quimioluminiscentes
• Prebloqueadas con tampones de bloqueo BSA o SuperBlock
• Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
• Baja capacidad de unión
• No desnaturalización del componente de proteína de un conjugado sobre encuadernación
• Ideal para unir pequeñas moléculas hidrófilas biotiniladas (por ejemplo, péptidos) que suelen presentar una mala unión al poliestireno
• Más baratas que las placas revestidas con estreptavidina
• Las propiedades de adherencia no específicas más bajas de todas las proteínas de adherencia a la biotina
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Blanco, 384 pocillos | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Microplaca | |
384 | |
5 placas |
Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. Las placas se envían a temperatura ambiente. | |
Quimioluminiscencia | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Proteína NeutrAvidin | |
Tampón SuperBlock™ |