Learn More
Thermo Scientific™ ONPG (o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido)
Sustrato colorimétrico de beta-galactosidasa (b-Gal) preferido para aplicaciones ELISA.
Marca: Thermo Scientific™ 34055
129.20 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
El sustrato ONPG Thermo Scientific™ es el sustrato colorimétrico preferido para aplicaciones ELISA que involucran la β-galactosidasa (β-Gal) como enzima indicadora.
El ONPG (ω-nitrofenil-β-D-galactopiranósido) es el sustrato colorimétrico preferido para aplicaciones ELISA que involucran la enzima indicadora de β-galactosidasa (β-Gal). La reacción enzima-sustrato produce un producto amarillo con una absorbencia máxima a 420 nm, cuya intensidad es también muy alta, a 405 nm (coincidiendo con un juego común de placas de filtro de lectura).Características destacadas:
- El producto resultante es completamente soluble
- Alto coeficiente de extinción a 405 nm
- El sustrato produce un producto amarillo que es fácilmente detectable en el rango visual después de detener la reacción con 1 M de carbonato de sodio
Especificaciones
Sustrato ELISA | |
Colorimétrico | |
Beta-Gal |
5 g | |
Sustrato químico | |
Tras su recepción, se debe almacenar a - 20 °C, protegido de la humedad y de la luz. El producto se envía a temperatura ambiente. |