Learn More
Thermo Scientific™ Concentradores™ de proteínas de PES Pierce–, MWCO de 100 K, 0,5 ml
Los concentradores de proteínas de PES Thermo Scientific Pierce son materiales para centrífuga que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de proteínas de más de 100 KDa en volúmenes de muestra de 0,5 a 100 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 88524
155.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15566775
  • 171.00€ / 24 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
15 ml cónico, columna de centrifugación
100 kDa
Pierce™
24 concentradores
Filtro
PES
De 2 a 6 ml
proteína
Temperatura ambiente
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZK406440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88524
Número de loteZK406440A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88524
Número de loteZI390364 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number88524
Número de loteZF388256 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2024 Catalog Number88524
Número de loteZB388255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number88524
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Concentradores™ de proteínas de PES Pierce–, MWCO de 100 K, 0,5 ml > De 2 a 6 ml, 24 concentradores