Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose
Purifique la IgG con esta proteína A genéticamente modificada inmovilizada en agarosa granulada, cuando la proteína A nativa tenga efectos no deseados.
Marca:  Thermo Scientific™ 20365
Detalles adicionales : CAS : 75181-08-7 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10540424
  • 450.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La proteína A agarosa recombinante Thermo Scientific Pierce™ es una resina de agarosa granulada a la que se le ha inmovilizado una forma de proteína A modificada genéticamente para su uso en aplicaciones de purificación de IgG en las que el ligando nativo tiene efectos no deseados.
La proteína A agarosa Pierce recombinante utiliza una forma genéticamente modificada de proteína A que se produce en E. coli y luego se inmoviliza en agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B). Aunque se han eliminado algunas regiones no esenciales, la recombinante es similar a la proteína A nativa en tamaño total y los dominios de unión de IgG. La proteína tiene cuatro puntos de unión de alta afinidad capaces de unirse específicamente a la región Fc a partir de moléculas de inmunoglobulina de varias especies. Algunos investigadores prefieren utilizar una resina de afinidad basada en la forma recombinante de la proteína A en aplicaciones específicas donde la experiencia práctica indica que la diferente fuente de producción (E. coli frente a S. aureus) proporciona una unión menos inespecífica o niveles más bajos de contaminación por endotoxinas. De lo contrario, las resinas de proteína A nativas generalmente proporcionan una mayor capacidad de purificación de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Proteína A inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, sobre todo a la mayoría de los subtipos de IgG de humano y de conejo.
  • Capacidad estándar: la carga de la proteína A inmovilizada proporciona una capacidad de unión de 15 a 17 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
  • Resina de agarosa: incorpora agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada para métodos de purificación por afinidad a granel y de columnas pequeñas.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa
Resina de agarosa, afinidad
Proteína A
Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Pierce™
Frasco
Anticuerpos IgG
5 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.