Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose
Purifique la IgG con esta proteína A genéticamente modificada inmovilizada en agarosa granulada, cuando la proteína A nativa tenga efectos no deseados.
450.00€ - 1658.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Agarosa |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de columna | Resina de agarosa, afinidad |
Formato | Frasco |
Fase estacionaria | Proteína A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10540424
|
Thermo Scientific™
20365 |
5 mL |
450.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11806774
|
Thermo Scientific™
20366 |
25 mL |
1658.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La proteína A agarosa recombinante Thermo Scientific Pierce™ es una resina de agarosa granulada a la que se le ha inmovilizado una forma de proteína A modificada genéticamente para su uso en aplicaciones de purificación de IgG en las que el ligando nativo tiene efectos no deseados.
La proteína A agarosa Pierce recombinante utiliza una forma genéticamente modificada de proteína A que se produce en E. coli y luego se inmoviliza en agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B). Aunque se han eliminado algunas regiones no esenciales, la recombinante es similar a la proteína A nativa en tamaño total y los dominios de unión de IgG. La proteína tiene cuatro puntos de unión de alta afinidad capaces de unirse específicamente a la región Fc a partir de moléculas de inmunoglobulina de varias especies. Algunos investigadores prefieren utilizar una resina de afinidad basada en la forma recombinante de la proteína A en aplicaciones específicas donde la experiencia práctica indica que la diferente fuente de producción (E. coli frente a S. aureus) proporciona una unión menos inespecífica o niveles más bajos de contaminación por endotoxinas. De lo contrario, las resinas de proteína A nativas generalmente proporcionan una mayor capacidad de purificación de anticuerpos.
Características destacadas:
- Proteína A inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, sobre todo a la mayoría de los subtipos de IgG de humano y de conejo.
- Capacidad estándar: la carga de la proteína A inmovilizada proporciona una capacidad de unión de 15 a 17 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
- Resina de agarosa: incorpora agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada para métodos de purificación por afinidad a granel y de columnas pequeñas.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
- Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
- Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
- Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
- Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
- Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
- Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: Es posible que la presión manométrica indicada en el aparato de cromatografía líquida se refiera a la presión total del sistema en lugar de a la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Agarosa | |
Resina de agarosa, afinidad | |
Proteína A | |
Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Pierce™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.