Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Detecte anticuerpos, especialmente isotipos IgG, de muchas especies huéspedes diferentes con esta proteína A/G recombinante purificada, conjugada con fosfatasa alcalina o peroxidasa
510.00€ - 12380.00€
Especificaciones
Línea de productos | Pierce™ |
---|---|
Formulario | Polvo |
Subtipo de proteína | Proteína A |
Objetivo | Anticuerpos |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10301214
|
Thermo Scientific™
21186 |
5 mg |
510.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15205693
|
Thermo Scientific™
77677 |
50 mg |
1514.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15215693
|
Thermo Scientific™
77678 |
500 mg |
12380.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Las extensas propiedades de unión de Fc de la proteína A/G la convierten en una popular herramienta en la investigación y purificación de inmunoglobulinas. La proteína A/G se une a todos los subtipos de IgG humana, IgA, IgE, IgM y, en menor medida, IgD; sin embargo, no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de ratón. La proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de otras proteínas séricas. Los subtipos individuales de monoclonales de ratón tienen más probabilidades de tener una mayor afinidad a esta proteína quimérica que a la proteína A o a la proteína G.Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión en la región Fc a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
- Proporciona unión para todas las especies de anticuerpos y subtipos reconocidos por la proteína A o la proteína G
Especificaciones
Pierce™ | |
Proteína A | |
Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Polvo | |
Anticuerpos |