Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina Pierce™
La estreptavidina recombinante purificada permite la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluidos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y adquisición de imágenes de fluorescencia.
Marca: Thermo Scientific™ 21145
10191.98 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24369" para aplicar la oferta.
Descripción
- La estreptavidina purificada se suministra liofilizada en tampones a base de fosfato para la reconstitución inmediata con agua.
- La estreptavidina es una proteína de unión a biotina aislada originalmente de Streptomyces avidinii
- Los productos con estreptavidina de Pierce™ utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 kDa y un pl casi neutro.
- La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina.
- El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
- Aplicaciones: ELISA (según el ensayo), Western blot (según el ensayo)
Especificaciones
no conjugado | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. | |
Pierce™ | |
Biotina |
1000 mg | |
Polvo | |
Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |