Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina Pierce™
La estreptavidina recombinante purificada permite la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluidos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y adquisición de imágenes de fluorescencia.
192.00€ - 11360.00€
Especificaciones
Conjugado | no conjugado |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. |
Línea de productos | Pierce™ |
Molécula diana | Biotina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10147723
|
Thermo Scientific™
21122 |
1 mg |
192.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10700995
|
Thermo Scientific™
21125 |
5 mg |
726.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10314654
|
Thermo Scientific™
21135 |
100 mg |
1544.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15374870
|
Thermo Scientific™
21145 |
1000 mg |
11360.00€
1000 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La estreptavidina purificada se suministra liofilizada en tampones a base de fosfato para la reconstitución inmediata con agua.
- La estreptavidina es una proteína de unión a biotina aislada originalmente de Streptomyces avidinii
- Los productos con estreptavidina de Pierce™ utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 kDa y un pl casi neutro.
- La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina.
- El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
- Aplicaciones: ELISA (según el ensayo), Western blot (según el ensayo)
Especificaciones
no conjugado | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. | |
Pierce™ | |
Biotina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Estreptavidina Pierce™