Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard
El patrón de digestión de levadura Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex es una mezcla de péptidos de levadura liofilizada de cuatro cepas congénicas marcadas con reactivos TMT11plex para supervisar el rendimiento del sistema LC-MS/MS para la cuantificación Tandem Mass Tag (TMT).
Marca: Thermo Scientific™ A40938
311.25 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cómodo: premarcado con reactivos TMT11plex en un formato liofilizado listo para usar
- Altamente validado: cepas de levadura verificadas para genotipo, mezcla equimolar de las cepas marcadas con TMT y cuantificación global de proteínas con TMT
- Diagnóstico: excelente herramienta de ensayo de CC para la evaluación de la calidad del estado del instrumento LC y MS
- Cuantitativo: diseñado para medir la precisión cuantitativa de los iones indicadores TMT para cada uno de los 11 canales
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
Peptides | |
Mass Spectrometry | |
20 μg |
Estándar de digestión de levaduras | |
Hielo húmedo | |
MS Standard | |
Calibración | |
Polvo liofilizado |