Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard
El patrón de digestión de levadura Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex es una mezcla de péptidos de levadura liofilizada de cuatro cepas congénicas marcadas con reactivos TMT11plex para supervisar el rendimiento del sistema LC-MS/MS para la cuantificación Tandem Mass Tag (TMT).
415.00€ - 1440.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
---|---|
Tipo de producto | Estándar de digestión de levaduras |
Línea de productos | Pierce™ |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Material de partida | Peptides |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943034
|
Thermo Scientific™
A40938 |
20 μg |
415.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908975
|
Thermo Scientific™
A40939 |
5 x 20 μg |
1440.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo: premarcado con reactivos TMT11plex en un formato liofilizado listo para usar
- Altamente validado: cepas de levadura verificadas para genotipo, mezcla equimolar de las cepas marcadas con TMT y cuantificación global de proteínas con TMT
- Diagnóstico: excelente herramienta de ensayo de CC para la evaluación de la calidad del estado del instrumento LC y MS
- Cuantitativo: diseñado para medir la precisión cuantitativa de los iones indicadores TMT para cada uno de los 11 canales
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
Peptides | |
Mass Spectrometry | |
Polvo liofilizado |
Estándar de digestión de levaduras | |
Hielo húmedo | |
MS Standard | |
Calibración |