Learn More
Buerkle™ Lanza de Pigmento
Lanza de pigmento para muestrear pigmentos, pastas y productos a granel aglomerantes.
301.00€ - 723.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Lanza de Pigmento |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V4A, AISI 316) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | DIN |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para pastas, pigmentos y aglomeración de productos a granel |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11856403
|
Buerkle™
5369-0310 |
85 mL |
328.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11846403
|
Buerkle™
|
145 mL |
301.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11876403
|
Buerkle™
5369-0610 |
179 mL |
471.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11896403
|
Buerkle™
5369-0910 |
273 mL |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11866403
|
Buerkle™
5369-0600 |
312 mL |
434.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11886403
|
Buerkle™
5369-0900 |
480 mL |
585.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con flauta medio abierta 50 %, para productos muy pegantes
- Con un cuarto de flauta abierta 25 %, para productos ligeramente adheridos
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Especificaciones
Lanza de Pigmento | |
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para pastas, pigmentos y aglomeración de productos a granel |
Acero inoxidable (V4A, AISI 316) | |
DIN |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Lanza de Pigmento