Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
K+ channel activator
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-62756-10MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Especificaciones
85371-64-8 | |
C13H19N5· H2O | |
10 mg | |
Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>98% (HPLC); NMR (conforms) | |
Synthetic | |
Polvo |
Título del producto
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator > 10 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido