Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
K+ channel activator
64.00€ - 131.00€
Especificaciones
CAS | 85371-64-8 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Fórmula molecular | C13H19N5· H2O |
Pureza | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
Fuente | Synthetic |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18227984
|
Novus Biologicals™
NBP2-62756-10MG |
10 mg |
64.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18200153
|
Novus Biologicals™
NBP2-62756-50MG |
50 mg |
131.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Especificaciones
85371-64-8 | |
C13H19N5· H2O | |
Synthetic | |
Polvo |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>98% (HPLC); NMR (conforms) | |
Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator