Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión Pioneer™ PX 4201M
La Pioneer PX combina una funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, y ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
Marca: Ohaus™ 30430024
1092.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Rendimiento competitivo a un precio económico: la PX ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- De construcción duradera para un uso a largo plazo: con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- Diseñada para funcionar de forma sencilla e inteligente: la PX dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo (modelos con cortavientos) y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
InCal™ - Semiautomático | |
RS232 Y USB | |
4200 g | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
PX4201M Aprobado | |
1,000 s | |
321 x 209 x 98 mm | |
321,00 mm | |
98,000 mm | |
180 mm | |
5 kg |
CE | |
Balanza Electrónica, PX4201M | |
Pantalla LCD retroiluminada | |
inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español | |
Plástico ABS, metal fundido, acero inoxidable, vidrio | |
0,100000 g | |
Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad | |
321,00 x 209,00 x 98,000 mm | |
209,00 mm | |
321,00 mm | |
3,5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers