Learn More
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.13€ - 236.18€
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00005953
Clave InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11447317
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.22
100 g
26.13€
100 g
11457317
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.36
500 g
56.08€
500 g
11467317
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15049.0E
2.5 kg
236.18€
2500 g
Descripción
Descripción
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piperazina actúa como intermediario para productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de caucho y surfactantes. Se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas de poliamida, uretano y líquido de frenos. También se utiliza para medios de depuración de gas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, sirve como un agente endurecedor epoxi.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, glicerol, glicoles y alcohol. Ligeramente soluble en benceno y heptano. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals