Learn More
(Piperidino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
40.30€ - 269.00€
CAS 690631-99-3
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD05865147
Clave InChI VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
Nombre IUPAC (6-piperidin-1-ilpiridin-3-il)metanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10045652
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO07116CB
250 mg
40.30€
250 miligramos
10279742
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO07116DA
1 g
108.00€
1 g
10265554
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO07116EA
10 g
269.00€
10 g
690631-99-3
192.262
VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
2794792
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
C11H16N2O
MFCD05865147
6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
(6-piperidin-1-ilpiridin-3-il)metanol
Especificaciones
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol
97.0
Frasco de vidrio ámbar
MFCD05865147
VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
(6-piperidin-1-ilpiridin-3-il)metanol
2794792
97%
690631-99-3
97%
C11H16N2O
6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
192.262
192.26
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo si se inhala.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia