Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, de 2 a 200 ul retención estándar
Fabricadas con polipropileno de alta pureza sin oleamida ni diHEMDA. Puntas de pipeta, de 2 a 200 μl: resolución estándar tienen paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
Marca: BRAND™ 732208
39.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Incolora | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Sí | |
20, 100 μl |
No estéril | |
Autoclavable | |
TipBox | |
TipBox: 5 cajas, 96 cada una | |
Polipropileno |