Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, de 2 a 200 ul retención estándar
Fabricadas con polipropileno de alta pureza sin oleamida ni diHEMDA. Puntas de pipeta, de 2 a 200 μl: resolución estándar tienen paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
33.15€ - 63.35€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15154887
|
BRAND™
732008 |
A granel en una bolsa de 1000 unidades |
40.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15124927
![]() |
BRAND™
732248 |
Tip-Stack, 10 x 96 puntas | N/A | N/A | N/A | |||||
15104917
![]() |
BRAND™
732208 |
TipBox: 5 cajas, 96 cada una |
46.85€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15134897
|
BRAND™
732028 |
Embalaje a granel en una bolsa de 10 000 unidades |
33.15€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15174897
![]() |
BRAND™
732108 |
Relleno de puntas; 10 rellenos de 96 puntas |
63.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color amarillo
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Autoclavable | |
Universal | |
Polipropileno |
No estéril | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Sí | |
20, 100 μl |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Puntas de pipeta, de 2 a 200 ul retención estándar