Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, de 2 a 200 ul retención estándar
Fabricadas con polipropileno de alta pureza sin oleamida ni diHEMDA. Puntas de pipeta, de 2 a 200 μl: resolución estándar tienen paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
Marca: BRAND™ 732008
23.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color amarillo
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Amarillo | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Amarillo | |
Polipropileno |
No estéril | |
Autoclavable | |
A granel | |
A granel en una bolsa de 1000 unidades | |
Sí | |
20, 100 μl |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013819 | Certificado de análisis | 11/04/2025 | 732008 |
0000013646 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | 732008 |
0000013186 | Certificado de análisis | 20/12/2024 | 732008 |
0000012725 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | 732008 |
0000011391 | Certificado de análisis | 13/05/2024 | 732008 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%