Learn More
Cajas de plástico con tapa Azlon™
Utilice estas cajas para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con la normativa de la UE. Las cajas de plástico con tapa Azlon™ se han fabricado con HDPE resistente, ligero e irrompible durante el uso normal.
Marca: Azlon BWY032
12.12 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- El ajuste a presión en las tapas crea un sellado hermético
- Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de -50 °C
Especificaciones
1000 ml | |
Rectangulares | |
Tapa | |
Paquete de 1 | |
100 mm | |
125 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de 50 °C | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
-50 °C | |
100 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora