Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Fraser (tubo)
Enriquezca y aísle de forma selectiva especies de Listeria Listeria de muestras ambientales y de alimentos con estos tubos preparados.
Marca: Thermo Scientific™ TV5020E
68.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Enriquezca y aísle de forma selectiva especies de Listeria de muestras ambientales y de alimentos con el caldo Fraser Thermo Scientific™ Oxoid™ en tubos preparados. El medio está destinado al aislamiento de especies de Listeria cuando se utiliza como medio de enriquecimiento secundario en la metodología USDA-FSIS para el aislamiento de la Listeria. El ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de especies de Listeria. Todos los cultivos de enriquecimiento con caldo Fraser deben ser subcultivados en un medio de placa.
Elimine la necesidad de pipeteo, dispensación o esterilización en autoclave con los tubos de caldo Fraser prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los tubos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Selectivo: el medio es selectivo para la Listeria.
El medio contiene citrato de amonio férrico y cloruro de litio. Todas las especies de Listeria hidrolizan la esculina a esculetina. La esculetina reacciona con los iones férricos, lo que produce el ennegrecimiento. La incorporación de citrato de amonio férrico conlleva otra posible ventaja, ya que, como se ha demostrado, los iones férricos potencian el crecimiento de Listeria monocytogenes1. El cloruro de litio se incluye en el medio para inhibir el crecimiento de enterococci, que puede también hidrolizar la esculina. El ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de Listeria. Al contrario de lo que se creía en un inicio, no se puede suponer que los cultivos que no se ennegrecen no tengan Listeria. Por tanto, todos los cultivos de enriquecimiento con caldo Fraser deben ser subcultivados en un medio en placa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Amarillo colza, transparente | |
Tubos de caldo Fraser | |
Alemania | |
50 tubos en una caja |
2– 12 °C; almacenar en la oscuridad | |
Tubo de vertido | |
Agar | |
50/paq. |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6251824 | Certificado de análisis | 01/04/2025 | TV5020E |
6248870 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | TV5020E |
6241736 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | TV5020E |
6241737 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | TV5020E |
6239014 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | TV5020E |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
91Hours
5Minutes
47Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 85%