Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
Marca:  Microspec™ C2G
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17845718
  • 463.00€ / paquete de 12000
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 12,000 Plastic Culture Loops
  • Microseal Pouch of 20
  • 200 mm length
  • Sterile EtO
Especificaciones
Especificaciones
Single-use
7.8 in.
Plástico
Standard
Asa de inoculación
Not Autoclavable
1 μL
200 mm
Estéril
Azul
Yes
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Microspec™ Plastic Culture Loop > Volume: 1 uL