Learn More
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Lock
Las marcas de graduación permiten evaluar con facilidad el volumen. Las jeringas desechables de plástico Fisherbrand™ están disponibles con conector Luer-lock o Luer-slip.
Marca: Fisherbrand™ 10 36 2401
53.41 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
- Jeringa desechable de plástico
- Polipropileno
- Luer Lock
- Al estar compuestas por dos piezas solo de plástico, no se necesitan juntas de émbolo de caucho o sintéticas
- El cilindro no precisa lubricante de silicona o de aceite
Especificaciones
Polipropileno | |
10 mL | |
Luer Lock |
Título del producto
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Lock > Volumen: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido