Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos de polipropileno
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
Marca: Kartell™ 7051200
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
- Fabricados con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Conector de tubos recto cónico | |
Esterilizables en autoclave | |
Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro | |
Orificio 4,5mm |
De 8 a 10 mm | |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Recto |