Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos de polipropileno
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
10.65€ - 22.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de tubos recto cónico |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | Recto |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11924349
|
Kartell™
7051000 |
De 4 a 6 mm | 10/paq. |
19.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11934349
|
Kartell™
7051100 |
De 6 a 8 mm | 10/paq. |
22.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11944349
|
Kartell™
7051200 |
De 8 a 10 mm | 10/paq. |
10.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11954349
|
Kartell™
7051300 |
De 10 a 12 mm | 10/paq. |
11.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11974349
|
Kartell™
7051400 |
De 12 a 14 mm | 10/paq. |
13.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
- Constructed from polypropylene
- Autoclavable
Especificaciones
Conector de tubos recto cónico | |
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
Recto |